Merck
384305
Sigma-Aldrich
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
95%
Szinonimák:
6-Hydroxypicolinic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.11
Beilstein:
115842
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc(O)n1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid (6HPA, 6-Hydroxypicolinic acid) is a picolinic acid derivative. It has been reported to exhibit enol-keto tautomerism. It is a chelating ligand exhibiting potential complexing ability (via N,O-chelation or N,O,O-chelation). Intramolecular proton transfer (IPT) in tautomeric forms of 6HPA has been investigated by density functional theory (DFT) calculations.
Alkalmazás
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid may be used in the preparation of ruthenium(II) complex, [RuH(CO)(6-OH-py-2-COO)(PPh3)2].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Computational study of the intramolecular proton transfer between 6-hydroxypicolinic acid tautomeric forms and intermolecular hydrogen bonding in their dimers.
Kazemi Riabi SH, et al.
Physical Chemistry Research, 1, 117-125 (2013)
Synthesis, molecular, spectroscopic and catalytic characterization of ruthenium (II) complexes with pyridine-2-carboxylic acid derivatives ligands.
Malecki JG, et al.
Polyhedron, 48(1), 21-30 (2012)
Jennifer A Jacobsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases