Merck
15224
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt
puriss., ≥99.0% (19F-NMR)
Szinonimák:
LiTFSI, Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine lithium salt, Lithium bistrifluoromethanesulfonimidate
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO2NLiSO2CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.09
Beilstein:
6625414
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (19F-NMR)
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (19F-NMR)
Forma
powder
szennyeződések
≤1% water
mp
234-238 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (LiTFSI) is a source of lithium (Li+) ions that is extensively used as an organic electrolyte in lithium-ion batteries and capacitors. LiTFSI is also used as an additive to enhance the hole conductivity in perovskite and dye-sensitized solar cells.
Egyéb megjegyzések
Electrolyte suitable for lithium batteries showing very high conductivity
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A. Webber
Journal of the Electrochemical Society, 138, 2586-2586 (1991)
Ionic conductivity in relation to ternary phase diagram of poly (ethylene oxide), succinonitrile, and lithium bis (trifluoromethane) sulfonimide blends.
Echeverri M, et al.
Macromolecules, 45(15), 6068-6077 (2012)
Corina Paraschiva Ciobanu et al.
3 Biotech, 10(7), 298-298 (2020-06-19)
The addition of n-dodecane (between 1-3%) to the Escherichia coli fermentation broth in a mechanically agitated and aerated bioreactor revealed improved DO (dissolved oxygen) levels induced during fermentation which lead to an increase in biomass productivity and faster glucose consumption.
M. Liu et al.
Journal of the Electrochemical Society, 138, 1891-1891 (1991)
Development of polyacrylonitrile-based polymer electrolytes incorporated with lithium bis (trifluoromethane) sulfonimide for application in electrochromic device.
Sim LN, et al.
Electrochimica Acta, 229(15), 22-30 (2017)