Merck
251976
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-1-naphthol
95%
Szinonimák:
2,4-Dichloro-α-naphthol, 2,4-Dichloro-1-naphthalenol, 2,4-Dichloronaphthol
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C10H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
gőzsűrűség
7.3 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
104-107 °C (lit.)
oldhatóság
pyridine: soluble 5%, clear, colorless to dark yellow
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6Cl2O/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVLJEMXDXOTWLV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4-Dichloro-1-naphthol has been used in:
  • spectrophotometric determination of arginine with previous modifications of the Sakaguchi reaction
  • guanidinoacetate and guanidinosuccinate assay of urine, an indicator of kidney dysfunction
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Urinary guanidinoacetate-guanidinosuccinate ratio: an indicator of kidney dysfunction.
M Sasaki et al.
Clinical chemistry, 19(3), 315-321 (1973-03-01)
Modification of the Sakaguchi reaction: spectrophotometric determination of arginine in proteins without previous hydrolysis.
Messineo L.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 117(3), 534-540 (1966)