Merck
149993
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propanol
95%
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2N(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
81-83 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CCN(CC)CCCO
InChI
1S/C7H17NO/c1-3-8(4-2)6-5-7-9/h9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Diethylamino-1-propanol was used to develop a model system that polymerizes racemic lactide (D,L-LA).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Agostino Pietrangelo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11649-11657 (2010-08-03)
We report the results of a comprehensive investigation of the recently discovered stereoselective and controlled polymerization of racemic lactide (D,L-LA) using an initiator prepared in situ from indium(III) chloride (InCl(3)), benzyl alcohol (BnOH), and triethylamine (NEt(3)). Linear relationships between number-average