Merck
149799
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalene
97%
Méret kiválasztása
1 G
43 300,00 Ft
43 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
43 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C10H4(C6H5)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
43 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
199-201 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c5ccccc5c2-c6ccccc6
InChI
1S/C34H24/c1-5-15-25(16-6-1)31-29-23-13-14-24-30(29)32(26-17-7-2-8-18-26)34(28-21-11-4-12-22-28)33(31)27-19-9-3-10-20-27/h1-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCTTYTFENYGAPP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The triplet excited-state of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene is a primary intermediate of the photochemical transformation of 7,7′-dimethylgerma-1,4,5,6-tetraphenyl-2,3-benzo-norbornadiene (GNB) in hexane solution[1].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Margarita V Kaletina et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(50), 13341-13348 (2006-12-15)
Laser pulse photolysis experiments have shown that the triplet excited-state of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene (TPN) is one of the primary intermediates of the photochemical transformation of 7,7'-dimethylgerma-1,4,5,6-tetraphenyl-2,3-benzo-norbornadiene (GNB) in hexane solution. The molar absorption of T-T absorption and the quantum yield of
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How should 1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalene, Product 149799, be stored?
    1 answer
    1. We would recommend you store this product at room temperature, which is in accordance with our MSDS.
      Helpful?
  2. What is the shelf life of 1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalene, Product 149799?
    1 answer
    1. We do not assign an expiration date or a recommended retest date for this product. Therefore, we will support this product for one year from the date you received it.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What type of glove would your recommend for using 1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalene, Product 149799?
    1 answer
    1. We would recommend using neoprene gloves, which is what our packaging group wears when handling this compound.
      Helpful?