Merck
15151
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
≥98.0% (CH)
Szinonimák:
(Ethene-1,1-diyldisulfonyl)dibenzene, 1,1-Bis(benzenesulfonyl)ethylene, 1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethene, 1,1′-[Ethenylidenebis(sulfonyl)]bis[benzene]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.37
Beilstein:
2056786
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (CH)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (CH)
Forma
powder
mp
124-126 °C
funkcionális csoport
sulfone
SMILES string
C=C(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c1-12(19(15,16)13-8-4-2-5-9-13)20(17,18)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KABQEPJVQFXVIN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in the preparation of α,α-disubstituted alpha-amino acid derivatives.
Egyéb megjegyzések
A synthetic equivalent of the ethylene 1,2-dipole; Dienophile for Diels-Alder reactions, review; A useful synthon for neutral homologation of ketones.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Andrea-Nekane R Alba et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(18), 5354-5361 (2010-03-09)
A new, easy, and highly enantioselective method for the synthesis of quaternary alpha-alkyl-alpha-amino acids based on organocatalysis is reported. The addition of oxazolones to 1,1-bis(phenylsulfonyl)ethylene is efficiently catalyzed by simple chiral bases or thioureas. The reaction affords alpha,alpha-disubstituted alpha-amino acid
Xianghong Liu et al.
Scientific reports, 4, 7452-7452 (2014-12-17)
With Fe2O3 as a proof-of-concept, free-standing nanomembrane structure is demonstrated to be highly advantageous to improve the performance of Li-ion batteries. The Fe2O3 nanomembrane electrodes exhibit ultra-long cycling life at high current rates with satisfactory capacity (808 mAh g(-1) after 1000
O. De Lucchi et al.
Tetrahedron Letters, 25, 3643-3643 (1984)
O. De Lucchi et al.
Tetrahedron Letters, 25, 3647-3647 (1984)
O. De Lucchi et al.
Tetrahedron, 44, 6755-6755 (1988)