biológiai forrás
human prostate
Minőségi szint
Forma
liquid
növekedési mód
Adherent
kariotípus
4n (67 to 88)
morfológia
Cobblestone
termékek
More differentiated than Bob with increased CD24, PAP, PSCA expression (prostate differentiation markers). 10% 3-D sphere formation in Matrigel. Migratory and invasive when compared to benign prostate tumour. More invasive than Bob.
receptorok
CD44, alpha2 integrin, alpha6 integrin, EGFR, FGFR1, LIFR
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,14
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 9
TPOX: 8,10
vWA: 17
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)