14-529-M
Abl Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Abl, residues 27-end, for use in Kinase Assays.
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
molekulatömeg
Mw 121 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Általános leírás
N-terminal His6-tagged recombinant human Abl, residues 27-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Alkalmazás
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: Abl
Target Sub-Family: TK
Kiszerelés
Also available in 250μg size as catalog # 14-529M - Call for pricing and availability.
Minőség
routinely evaluated by phosphorylation of Abltide
Fizikai forma
Ni2+/NTA-agarose
Tárolás és stabilitás
6 months at -70°C
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2