Merck
92893
Sigma-Aldrich
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid
technical, ≥70% (T)
Szinonimák:
O,O′-Oxydiethylene-diglycolic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.19
Beilstein:
1962084
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥70% (T)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
szennyeződések
~10% water
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
sűrűség
1.3 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O7/c9-7(10)5-14-3-1-13-2-4-15-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJZZQNLKBWJYPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,6,9-Trioxaundecanedioic, acid also known as tetraglycolic acid, is a water miscible hydrophilic cross-linking reagent, widely utilized in PEGylation reactions.
Alkalmazás
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid is used as a cross linking agent in the synthesis of biodegradable, kojic acid-based poly(carbonate-esters).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Biodegradable kojic acid-based polymers: controlled delivery of bioactives for melanogenesis inhibition
JJ Faig
Biomacromolecules, 18, 363-373 (2017)
Jonathan J Faig et al.
Biomacromolecules, 18(2), 363-373 (2016-12-28)
Kojic acid (KA) is a naturally occurring fungal metabolite that is utilized as a skin-lightener and antibrowning agent owing to its potent tyrosinase inhibition activity. While efficacious, KA's inclination to undergo pH-mediated, thermal-, and photodegradation reduces its efficacy, necessitating stabilizing