Merck
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)