Fontos dokumentumok
T13005
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
95%
Szinonimák:
1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PNMT(5409)
rat ... Adra2a(25083) , Htr1a(24473)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?