Merck
BBO000658
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloroquinazoline-2-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H9ClN2O2
Molekulatömeg:
236.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Forma:
solid
Forma
solid
SMILES string
O=C(OCC)C1=NC2=CC=CC=C2C(Cl)=N1
InChI
1S/C11H9ClN2O2/c1-2-16-11(15)10-13-8-6-4-3-5-7(8)9(12)14-10/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMAJSODACDWUAS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)