Merck
304077
Sigma-Aldrich
3-Methylcrotonaldehyde
97%
Szinonimák:
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.12
Beilstein:
1734740
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
7 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 110 g/L at 20 °C
sűrűség
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Methylcrotonaldehyde is an α, β-unsaturated aldehyde. Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde was reported. The hydrogenation of 3-methylcrotonaldehyde over Ru, Pt and Rh was investigated.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde.
Mandell L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1683-1685 (1971)
Geometric and electronic effects in the selective hydrogenation of a, ?-unsaturated aldehydes over zeolite-supported metals.
Blackmond DG, et al.
J. Catal., 131(2), 401-411 (1991)