Fontos dokumentumok
8.05901
Sigma-Aldrich
Methyl vinyl ketone
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Methyl vinyl ketone, 1-Buten-3-one, MVK, Vinyl methyl ketone
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-160-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
100 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
491 °C
hatékonyság
23.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
35 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
2.1-15.6 % (v/v)
bp
80-81 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point -7 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl vinyl ketone (MVK) is an organic compound that belongs to the class of enones. It is a useful synthetic reagent in organic synthesis for the preparation of various organic compounds. MVK is a 3-oxobutyl synthon, which undergoes a 1,4 conjugate addition (Michael addition) reaction. MVK is susceptible to anionic polymerization, therefore it is typically stored with hydroquinone, which inhibits polymerization.
Alkalmazás
Methyl vinyl ketone can be used as a reagent to synthesize:
  • Isocoumarins by a Pd-catalyzed regioselective cyclization reaction with o-alkynylbenzoates in the presence of LiCl.      
  • Furan and pyrrole derivatives by Rh-catalyzed 1,4-carbonylative addition reaction with arylboronic acids.      
  • Poly(p-hydroxystyrene) compounds via radical copolymerization with p-hydroxystyrene derivatives.     
  • Aryl-thiocyanatobutan-2-one derivatives by reacting with aryldiazonium salts in the presence of copper(II) catalysts.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (20°C/ 4°C): 0.850 - 0.860
Water (GC, area%): ≤ 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
19.4 °F
Lobbanási pont (C)
-7 °C