Fontos dokumentumok
237876
Trimethyl orthoacetate
99%
Szinonimák:
1,1,1-Trimethoxyethane
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107-109 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
COC(C)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trimethyl orthoacetate is used to synthesize acrylonitrile intermediates via reaction with alcohols followed by Knoevenagel condensation.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?