Fontos dokumentumok
126993
N-Ethylbenzylamine
97%
Szinonimák:
N-Benzylethylamine
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
191-194 °C (lit.)
sűrűség
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?