Fontos dokumentumok
264989
2-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCSN(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES string
CN(N)C(N)=S
InChI
1S/C2H7N3S/c1-5(4)2(3)6/h4H2,1H3,(H2,3,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIGQLQZSWDUOBI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
The rate constant for dihydroxy intermediate formation from 2-methyl-3-thiosemicarbazide was studied.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Synthesis and characterization of new amino acyl-4-thiazolidones.
Leite ACL, et al.
Quimica nova, 30(2), 284-286 (2007)
Reaction between various benzaldehydes and phenylhydroxylamine: special behaviour compared with other amines.
Brighente IM, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1861-1864 (1991)
Franco Bisceglie et al.
Metallomics : integrated biometal science, 8(12), 1255-1265 (2016-11-15)
A comparative study between two bisthiosemicarbazones, 2,3-butanedione bis(4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazone) and 2,3-butanedione bis(2-methyl-3-thiosemicarbazone), and their copper(ii) complexes is reported. The four compounds have been tested on a leukemia cell line U937 (p53-null) and on an adenocarcinoma cell line A549. The study includes