Merck
279501
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-piperidone
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.18
Beilstein:
107533
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
46-48 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-8-5-3-7(9)4-6-8/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDVKAMAALQXGLM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Ethyl-4-piperidone has been used in the preparation of 3,5-bisarylmethylene-1-ethyl-4-piperidones.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and anti-cancer activity of pyridine and thiazolopyrimidine derivatives using 1-ethylpiperidone as a synthon.
Hammam AE-FG, et al.
Indian J. Chem. B, 40(3), 213-221 (2001)