Fontos dokumentumok
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
Szinonimák:
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
215-895-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
60-62 °C/19 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 58 °C
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup