Fontos dokumentumok
D0787
3-(Dimethylamino)benzoic acid
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-(Dimethylamino)benzoic acid, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown
SMILES string
CN(C)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3