Merck
631140
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylbenzylamine
97%
Szinonimák:
(4-Bromobenzyl)methylamine
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CH2NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5650 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
sűrűség
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
bromo
SMILES string
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)