Fontos dokumentumok
126721
Hydrazobenzene
Szinonimák:
N,N′-Diphenylhydrazine, N,N′-Bianiline, NSC 3510
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES string
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Insertion reactions with organometallic tantalum complexes
- Reduction reactions catalyzed by titanium(III) trichloride yielding amines
- Studying the mechanism of hydrazobenzene rearrangement
- Reaction with N-heterocyclic stable silylene
- Synthesis of dimanganese amide hydrazide cluster complexes
- Iron-mediated hydrazine reductions yielding iron arylimide cubanes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?