Merck
P52407
Sigma-Aldrich
Propylbenzene
98%
Szinonimák:
Isocumene, 1-Phenylpropane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.19
Beilstein:
1903006
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.14 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
6 %
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Propylbenzene is a component of jet-A kerosene fuel and used in combustion studies.
  • In organic synthesis, it can be used as a solvent and also as a precursor to synthesize intermediates such as 4-phenylbutyraldehyde and ethyl phenyl ketone.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thermal, Catalytic Conversion of Alkanes to Linear Aldehydes and Linear Amines.
Tang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(11), 4157-4163 (2018)
Dielectric study of concentration fluctuation in solutions of polystyrene.
Yoshizaki K, et al.
Macromolecules, 36(7), 2349-2354 (2003)
Relationship between the Thermally Induced Reorientations of Aromatic Solvate Molecules in Cu (hfac) 2?Nitroxide Breathing Crystals and the Character of the Magnetic Anomaly.
Romanenko G V, et al.
Inorganic Chemistry, 50(14), 6597-6609 (2011)
Experimental Investigation of Laminar Flame Speed Measurement for Kerosene Fuels: Jet A-1, Surrogate Fuel, and Its Pure Components.
Wu Y, et al.
Energy and Fuels, 32(2), 2332-2343 (2018)
Crystal structure of meso?substituted pyrazolyl porphyrin complexes and their highly active catalyst for oxidation of alkylbenzenes.
Yao Y, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 32(3), e4184-e4184 (2018)