Fontos dokumentumok
761761
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiophene
97%
Szinonimák:
2-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5BrS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.09
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
37-43 °C
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)