Fontos dokumentumok
GF12270563
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 500 g
Szinonimák:
EK306300
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 122-705-63
súly
500 g
névleges szemcseméret
6 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)