Merck
493651
Sigma-Aldrich
Bis(benzene)chromium(0)
97%
Szinonimák:
Dibenzenechromium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12Cr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
260-265 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.Cr/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-6H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Olefin hydrogenation
  • Electron transfer chain catalysis mechanism
  • Pre-catalyst for the hydrosilation of ketones and aldehydes, for the dehydrocoupling of triphenylsilane with primary alcohols
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)