Merck
116238
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethoxycoumarin
98%
Szinonimák:
Citropten, Limettin
Méret kiválasztása
1 G
47 150,00 Ft
47 150,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
47 150,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
47 150,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
146-149 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5,7-dimethoxycoumarin is isolated and identified from leaves and fruits of Pelea anisata H. Mann, a plant whose fruit are used in the construction of mohikana leis[1]. It induces frameshift mutagenesis in bacteria. It also causes lethal photosensitization and the formation of sister chromatid exchanges in Chinese hamster cells[2].
Biokémiai/fiziológiai hatások
5,7-Dimethoxycoumarin induces the processes of differentiation and melanogenesis in murine (B16) and human (A375)[3].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isolation and characterization of the photoadducts of 5,7-dimethoxycoumarin and adenosine.
T H Cho et al.
Photochemistry and photobiology, 46(2), 305-309 (1987-08-01)
V Jung et al.
Biochimica et biophysica acta, 740(1), 64-72 (1983-05-20)
The photobinding of 5,7-dimethoxycoumarin to isolated adenovirus-type 2 DNA has been investigated with respect to the influence of the ionic environment, and varying molar ratios of DNA(p): 5,7-dimethoxycoumarin. In particular, the ultraviolet radiation-induced covalent addition of 5,7-dimethoxycoumarin to adenovirus DNA
Takeshi Kinoshita et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(1), 118-120 (2002-02-05)
A new C-8 prenylated 5,7-dimethoxycoumarin named omphamurrayin was isolated from the leaves of Murraya paniculata var. omphalocarpa, and its structure was established as 5,7-dimethoxy-8-(1-oxo-2-senecioyl-3-methyl-3-butenyl)-2H-1-benzopyran-2-one on the basis of the spectroscopic evidence. The taxonomic status of M. paniculata var. omphalocarpa is
Daniela Alesiani et al.
International journal of oncology, 34(6), 1727-1735 (2009-05-09)
In this study, the processes of differentiation and melanogenesis induced by 5,7-dimethoxycoumarin in murine (B16) and human (A375) melanoma cells were investigated. Taking into account the previously demonstrated antiproliferative and differentiation activities of this compound, we examined Ras/Raf/Mek/Erk mitogen-activated protein
S Makki et al.
Journal of chromatography, 563(2), 407-413 (1991-02-15)
Citropten (5,7-dimethoxycoumarin) and bergapten (5-methoxypsoralen) are present in bergamot oil which is used as a tanning cosmetic product. The aim of this study was to quantify, using high-performance liquid chromatography, the amount of citropten and bergapten in the skin after