Merck
88545
Sigma-Aldrich
1,1′-Thiocarbonyldiimidazole
≥95.0% (S)
Szinonimák:
TCDI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.21
Beilstein:
609349
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (S)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiourea
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • 1,1′-Thiocarbonyldiimidazole (TCDI) is generally used as a reagent to carry out the deoxygenation of vicinal diols by forming cyclic thionocarbonate in Corey-Winter alkene synthesis.
  • It is used as a reagent in the enantioselective total synthesis of (+)-hapalindole Q, 12-epi-fischerindole U and welwitindolinone A.
  • It is also used in the preparation of trithiocarbonates, xanthates, and dithiocarbamates as chain transfer agents for the reversible addition fragmentation chain transfer and macromolecular design (RAFT/ MADIX) polymerization.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the synthesis of thioamides; Used in a modified Corey-Winter olefin synthesis; Preparation of thiocarbamates from alcohols which undergo radical reactions with Bu3SnH-AIBN
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Direct coupling of indoles with carbonyl compounds: short, enantioselective, gram-scale synthetic entry into the hapalindole and fischerindole alkaloid families.
Baran PS and Richter JM
Journal of the American Chemical Society, 126(24), 7450-7451 (2004)
1, 1?-Thiocarbonyldiimidazole.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Enantiospecific total synthesis of the hapalindoles, fischerindoles, and welwitindolinones via a redox economic approach.
Richter JM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(52), 17938-17954 (2008)
1, 1?-Thiocarbonyldiimidazole.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
E. Vedejs et al.
Tetrahedron Letters, 3793-3793 (1973)