Merck
161152
Sigma-Aldrich
2-Nitro-1-naphthol
95%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC10H6OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
123-125 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Oc1c(ccc2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUCCHGOWMZTLHK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Nitro-1-naphthol was employed as substrate for use in an amperometric 3-electrode system for the determination of alkaline phosphatase, the enzyme label most commonly used in electrochemical immunoassays. It was also used in the preparation of:
  • di-(2-nitro-1-naphthyl) hydrogen phosphate
  • 1-(2′-methyl-3′-indenyl)-2-naphthylamine and -2-naphthol (axially chiral ligands)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alkaline phosphatase as a label for immunoassay using amperometric detection with a variety of substrates and an optimal buffer system.
Kreuzer MP, et al.
Analytica Chimica Acta, 393(1), 95-102 (1999)
The biochemistry of aromatic amines. 8. Synthesis and detection of di-(2-amino-1-naphthyl) hydrogen phosphate, a metabolite of 2-naphthylamine in dogs.
E Boyland et al.
The Biochemical journal, 78(1), 175-179 (1961-01-01)
Synthesis, resolution and rates of racemisation of 1-(2'-methyl-3'-indenyl)-2-naphthylamine and-2-naphthol.
Baker RW and Taylor JA.
Tetrahedron Letters, 41(22), 4471-4473 (2000)