Merck
113182
Sigma-Aldrich
1-Phenylheptane
98%
Szinonimák:
Heptylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5(CH2)6CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.30
Beilstein:
1905782
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Heptylbenzene (1-Phenylheptane) forms charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
Alkalmazás
1-Phenylheptane is used in zirconia and titania based stationary phase capillary HTLC, to separate alkyl benzene derivatives using an acetonitrile-water eluent.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hot eluent capillary liquid chromatography using zirconia and titania based stationary phases.
Kephart TS, et al.
Analytica Chimica Acta, 414(1-2), 71-78 (2000)
Giorgia Purcaro et al.
Analytica chimica acta, 1027, 158-167 (2018-06-06)
Untargeted metabolomics study of volatile organic compounds produced by different cell cultures is a field that has gained increasing attention over the years. Solid-phase microextraction has been the sampling technique of choice for most of the applications mainly due to
K Elias Ikonen et al.
Journal of chromatography. A, 1614, 460705-460705 (2019-11-23)
An update for ASTM D2425, "Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Middle Distillates by Mass Spectrometry," was recently released to expand its scope by adding modern mass spectrometric instrumentation and a new sample type, synthesized hydrocarbons. While the method