Merck
88670
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl thioglycolate
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
2-EHTG
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.33
Beilstein:
9047474
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.461
bp
255-260 °C (lit.)
sűrűség
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
thiol
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CS
InChI
1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWHSTLLOZWTNTQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Ethylhexyl thioglycolate can be used:
  • In the selective extraction of indium(III) and gallium(III).
  • As a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on thienoquinoidal building block.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
243.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
117.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective extraction of indium (iii) and gallium (iii) with 2-ethylhexyl thioglycolate
Miura R, et al.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 24(2), 123-130 (2017)
Novel π -Conjugated Polymer Based on an Extended Thienoquinoid
Cai Y, et al.
Chemistry of Materials, 30(2), 319-323 (2018)
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test