Merck
736376
Sigma-Aldrich
3,4-Diamino-2-chloropyridine
97%
Szinonimák:
2-Chloropyridine-3,4-diamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
158-163 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Nc1ccnc(Cl)c1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWOIYBVEDIFBEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)