Merck
686603
Sigma-Aldrich
Hyperbranched bis-MPA polyester-16-hydroxyl, generation 2
≥97%
Szinonimák:
ALH-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer, PFH-16-OH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C75H128O45
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1749.79
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
leírás
hydroxyl surface groups
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder (lyophilized)
molekulatömeg
generation 2
felszíni csoportok száma
16 (avg.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
Egyéb megjegyzések
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.