Teszt
99%
form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: soluble
carbon disulfide: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: freely soluble
sűrűség
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?