Fontos dokumentumok
8.14312
Sigma-Aldrich
Acenaphthene
for synthesis
Szinonimák:
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
201-469-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥96.0% (GC)
gőznyomás
<0.005 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
>450 °C
hatékonyság
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
278 °C/1013 hPa
mp
95 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 135 °C
sűrűség
1.15 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125.0 °C - closed cup