E4378
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥97.0%
Szinonimák:
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
veszteség
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- ice-cold cardioplegia solution for transverse aortic constriction in rats
- ice-cold lysis buffer for protein extraction and whole extract cells
- buffer A, B and, C for the extraction of mitochondria from HEK293F cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)