Bioterhelés és aszeptikus ellenőrzési stratégia
A gyógyszeripari vagy biofarmáciai folyamatokban a biológiai terheltség ellenőrzése kritikus fontosságú a gyógyszer mikrobiális biztonságának biztosítása szempontjából a betegek számára. A bioterhelés-csökkentő vagy sterilizáló szűrők minden bioterhelés-ellenőrzési stratégia szerves részét képezik. A környezeti monitorozás, a sterilitásvizsgálat és a bioburden-vizsgálat megerősíti a folyamat ellenőrzését.
Bioburden-ellenőrzés
A biofarmáciai folyamatoknál nagyobb a mikrobiális szennyeződés kockázata, mint a klasszikus gyógyszeripari folyamatoknál, ezért gyakran eltérő ellenőrzési stratégiákat igényelnek. A gyártási műveleteknek figyelembe kell venniük a biológiai szennyeződés forrásait, a biológiai szennyeződés ellenőrzésének különböző lehetőségeit, valamint a feldolgozás során a különböző lépésekben történő ellenőrzés különböző követelményeit. A biológiai szennyeződés kockázatát minimalizáló folyamattervezés csökkenti a folyamathoz kapcsolódó hibákat és az ebből eredő vizsgálatokat.
Minden bioburden-ellenőrzési stratégia három központi elemre támaszkodik:
- A bioburden-ellenőrzési igények felmérése a gyártási folyamat különböző lépéseiben
- megerősítése. az elvárt teljesítmény a folyamat körülményei között
- A folyamat nyomon követése annak megerősítése érdekében, hogy a bioburden kontroll minden gyártási folyamat során fennmarad
Kapcsolódó források
- Brochure: Mission: Control - Strategies for Effective Bioburden and Aseptic Control
This brochure discusses Radiello® Passive Samplers and their application in vapor intrusion assessments.
- Article: A Holistic Approach to Bioburden Control in Downstream Processing
This article highlights the need for effective strategies to monitor and control microbial contamination in bioprocessing environments.
- Article: Validation and Qualification of Sterile Filters for INDs
The manufacture of investigational medicinal products presents additional challenges and complexity in comparison to commercially manufactured and marketed products.
- Brochure: Vmax™ Constant Pressure Test for Reliable Filter Sizing
This document describes how to perform a small-scale normal flow filtration study with Vmax™ filter sizing method to assess the performance of any feed solution on a membrane filter.
Szűrők kiválasztása a biológiai terheltség ellenőrzéséhez: biológiai terheltség kontra sterilitás
A szűrési technológiák minden biológiai terheltség ellenőrzési stratégia kulcsfontosságú elemei. A gyógyszeripari és biofarmáciai gyártás során különböző típusú szűrőket használnak a feldolgozási környezet különböző szempontjainak ellenőrzésére. A gáz- vagy szellőzőszűrők például fenntartják a környezet és a folyadék útja közötti határvonalat; ezek a szűrők megakadályozzák a mikrobák bejutását a technológiai folyadékba, és minimalizálják a potenciálisan káros anyagok környezetbe jutásának kockázatát.
A végső gyógyszertermék sterilitása megköveteli, hogy a folyadékáramot különböző lépésekben több bioburden-csökkentő vagy sterilizáló szűrőn keresztül dolgozzák fel. A bioburden-csökkentő vagy sterilizáló szűrő kiválasztása nagymértékben függ a konkrét művelettől és a folyamat kockázataitól, amelyet a kockázatelemzés vezérel. A szűrő kiválasztása a technológiai folyadékra, annak a szűrőanyagokkal való kompatibilitására és a biológiai terheltség csökkentésére vagy steril szűrésre vonatkozó technológiai követelményekre vonatkozó információk alapján történik. További fontos szempontok közé tartozik annak megerősítése, hogy a szűrő specifikációi megfelelnek-e az üzemeltetési követelményeknek, valamint az, hogy rendelkezésre áll-e az adott folyamat igényeinek megfelelő formátum és méret.
A különböző szűrőformátumok rugalmasságot biztosítanak:
- A patronos szűrőket általában nagyobb szűrési felületet és/vagy alacsonyabb egységnyi üzemeltetési költséget igénylő nagyobb folyamatokhoz használják. Ezeket a szűrőket rozsdamentes acél házakkal használják, és ellenállnak az autoklávozásnak és a többszörös gőzzel történő beültetési ciklusoknak.
- A kapszulás szűrők eldobható, önálló szűrők, amelyek kiküszöbölik a rozsdamentes acél házak összeszerelésével, tisztításával és validálásával járó időt és költségeket. A kapszulákat autoklávozással vagy gamma-sugárzással lehet sterilizálni, vagy előre sterilizáltan is megvásárolhatók.
A tapasztalt szűrőpartnerrel való együttműködés leegyszerűsítheti a gáz- és szellőző, a biológiai terhelést csökkentő vagy sterilizáló szűrőtermékek kiválasztását.
A szűrőteljesítmény optimalizálása
A biológiai terhelést csökkentő vagy sterilizáló szűrőválaszték leszűkítése után a következő lépés a szűrők vagy a szűrővonat teljesítményének optimalizálása a folyamat hatékonyságának maximalizálása érdekében. Az előszűrők költséghatékony lehetőséget jelentenek a folyamatáramban lévő részecskék szintjének csökkentésére, és gyakran használják őket a költségesebb sterilizáló szűrőkön keresztül feldolgozott mennyiség növelésére. A megfelelő előszűrőnek biztosítania kell a szükséges termékminőséget és javítania kell a folyamat általános gazdaságosságát.
A szűrők kiválasztásának és a szűrővonat optimalizálásának egyik eleme a szűrő méretezése, vagy a Vmax™ vizsgálat a folyamatfolyadékkal. E kisléptékű vizsgálatok eredményeit használják fel a nagyobb, gyártási léptékű folyamatok szűrőterületigényének becsléséhez.
A szűrő teljesítményének igazolása
A kiválasztás után a szabályozói útmutatás előírja, hogy a gyógyszer- és biofarmáciai termékek gyártóinak bizonyítaniuk kell, hogy a szűrők alkalmasak a használatra. Ezek a követelmények a mikrobák eltávolítására vonatkozó állításoktól függenek: a bioburden csökkentésére szolgáló szűrőkre más követelmények vonatkoznak, mint a sterilizáló szűrőkre a kritikus folyamatlépéseknél. A szabályozói útmutatók felvázolják a szűrők alkalmasságának megerősítésére és a teljesítmény validálására vonatkozó elvárásokat.
A szűrők teljesítményét minden egyes gyártási folyamat során ellenőrizni kell. Az integritásvizsgálat egyszerű módja annak megerősítésére, hogy a szűrő biztosítja a mikrobák visszatartásának elvárt szintjét. Ahol sterilitást igényelnek, a szabályozó hatóságok világszerte megkövetelik a szűrő integritásának ellenőrzését a használat előtt és után.
A sikeres integritásvizsgálat kritikus láncszem a szűrő validálása és a gyártási folyamat között. A gyógyszeripari és biofarmáciai feldolgozórendszerek fejlődésével egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szabályozó hatóságok az integritásvizsgálatra, a rendszer kialakítására és az integritásvizsgálat elvégzésének helyére. A követelmények és a kapcsolódó kockázatok megértése segíthet a szűrőrendszer tervezésében.
Kapcsolódó webináriumok
Ez a webinárium ajánlásokat ad a szűrőhasználat validálásának jól megtervezett megközelítéséhez több tétel vagy hosszabb feldolgozási idő esetén.
Ez a webinárium összehasonlítja a jelenlegi változatot a javasolt változtatásokkal, és kiemeli azokat a területeket, amelyek különösen érdekesek az EMA-országokban, a PICS-tagországokban és a WHO-nak megfelelő országokban gyártó vagy oda exportáló vállalatok számára.
Ez a webinárium egy szűrési modellt és vizsgálati módszertant mutat be az optimális kétlépcsős szűrési folyamat gyors és hatékony megtervezéséhez.