Saltar a
1042930
USP
Compuesto B relacionado con articaína
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido 4-metil-3-[2-(propilamino)propionamido]-2-tiofenocarboxílico, 2-Carboxiarticaína, Ácido articaínico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
270.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
articaine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(NCCC)C)C(=O)O
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-4-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17/h6,8,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
LUPKINKNYDFRIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP del compuesto B relacionado con la articaína, indicado para ser utilizado en pruebas y análisis de calidad específicos según lo especificado en la farmacopea USP. También, para su uso con la monografía de USP como el clorhidrato de articaína y la inyección de epinefrina
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1042962PHR21151042929
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
articaine
API family
articaine
API family
-
API family
articaine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1042930-25MG04061833840290