P1598
PCR 20 bp Low Ladder
for electrophoresis of PCR fragments
Sinónimos:
20 bp Low Ladder, Marker for DNA gel electrophoresis
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Formulario
liquid
uso
80 uses
idoneidad
suitable for electrophoresis (DNA)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Componentes
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.