Saltar a
B7026
Sun bag, transparent
pore size 0.02 μm, Autoclavable
Sinónimos:
transparent bag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
with attached stainless steel Poros filter
W × H × L
320 mm × 450 mm × 200 mm
filter L × W
45 mm × 42 mm
filter size
24 mm
pore size
0.02 μm
application(s)
agriculture
General description
Originally developed for mushroom culture this bag may be adapted for the culture of microshoots.
Application
Transparent sun bag has been used to cover the seedlings planted in a pot/vessel from Cichorium intybus L and Pinus resinosa to ensure growth. It has also been used to place the culture tubes to study the pathogenicity of Xanthomonas strains on Pistacia vera plants.
Features and Benefits
  • Gusseted, square bottom for additional stability
  • Poros stainless steel filter for gas exchange
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.46509HS1002CHS1002B
filter size
24 mm
filter size
-
filter size
-
filter size
-
filter L × W
45 mm × 42 mm
filter L × W
-
filter L × W
-
filter L × W
-
application(s)
agriculture
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
pore size
0.02 μm
pore size
-
pore size
-
pore size
-
W × H × L
320 mm × 450 mm × 200 mm
W × H × L
-
W × H × L
-
W × H × L
-
feature
with attached stainless steel Poros filter
feature
ready-to-use
feature
label blue biohazard labeling
feature
label blue biohazard labeling
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)