Saltar a
74003
(−)-Cotinine
analytical standard
Sinónimos:
(S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone, S(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
176.22
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-634-9
Beilstein/REAXYS Number:
83099
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
optical activity
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Biochem/physiol Actions
Major metabolite of nicotine in humans.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
488976PHR2533C5923
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥98%
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Cotinine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mariana Belardinelli Rosa et al.
Acta odontologica Scandinavica, 78(4), 256-264 (2019-11-30)
Objective: The aim was to examine oral mechanical and gustatory sensitivities in adult smokers and to estimate salivary levels of cotinine by tobacco consumption. A total of 54 adults (20-45 years old; 28 males/26 females) were divided into two sex-paired groups:
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
74003-25MG04061832884240