Saltar a
8.40122
Span® 65
for synthesis
Sinónimos:
Span® 65, Sorbitan tristearate, Sorbitan trioctadecanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H114O8
Número CAS:
Peso molecular:
963.54
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
247-891-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
>15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
transition temp
flash point >149 °C
density
0.98 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
InChI key
IJCWFDPJFXGQBN-BIFNRIDTSA-N
Application
Span® 65 for synthesis. CAS 26658-19-5, molar mass 963.55 g/mol.
Analysis Note
Hydroxyl value: 66 - 80
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.40124855478.22186
form
powder
form
liquid
form
solid
form
gel form
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
53 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
0.98 g/cm3 at 25 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
>100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
150.00 °C - closed cup