Saltar a
5.89591
1,4 Dioxano
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
Dioxano, Óxido de dietileno
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
100-102 °C (lit.)
Vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4 Dioxano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
supp_hazards
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
589591010004065267986609
589591025004065267986616
589591100004065267986623
589591200004065267986630
Questions
  1. ¿tiene tapón septum?
    1 answer
    1. The type of top for this product depends on the package size ordered.