Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
microbiology
pathogen testing
Quality Segment
agency
APHA, according to ISO 11290
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (both UV and Sunlight)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 57.4 g/L in H2O)
solubility
57.4 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Aspecto (color): amarillento-parduzco
Valor de pH (25 °C): 7,0 - 7,4
La prueba de promoción del crecimiento de acuerdo con la versión vigente de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo mixto de Listeria, E.coli y E.faecalis
Monocultivo añadido de E.coli y E.faecalis
Confirmación en medio ALOA® y agar de triptona de soja
Inóculo en medio de referencia (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Listeria monocytogenes, ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inóculo en medio de referencia (Enterococcus faecalis, ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Inóculo en medio de referencia (Enterococcus faecalis, ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Negro (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): +
Negro (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): +
Negro (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Negro (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): -
Negro (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Negro (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Crecimiento en medio ALOA (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): >10 colonias
Crecimiento en medio ALOA (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WD}CM 00109)): >10 colonias
Colonias (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): colonias azul verdosas con halo opaco
Colonias (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): colonias azul verdosas con halo opaco
Crecimiento en agar de triptona y soja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): inhibición total
Crecimiento en agar de triptona y soja (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): inhibición total
Crecimiento en agar de triptona y soja (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <100 colonias
Crecimiento en agar de triptona de soja (Enterococcus faecalis, ATCC 19433 (WDCM 00009)): <100 colonias
Incubación:
Caldo demi-Fraser: 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C
Caldo Fraser: 48 ± 2 horas a 37 ± 1 °C
Confirmación en medio ALOA: 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C
Confirmación en agar de triptona de soja: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form granular | form powder | form medium granules (dehydrated (DCM)) |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability selective for Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. (spp.) |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename EcoCult® | manufacturer/tradename GranuCult® |
| agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, ISO 11290 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caldo FRASER (base) GranuCult®
Clase de almacenamiento
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1103985000 | 04022536722863 |
| 1103980500 | 04022536124346 |