Saltar a
1.09477
Disolución tampón
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Sinónimos:
Disolución tampón de color: verde (hidrogenofosfato de di-sodio/dihidrogenofosfato de potasio)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución tampón de hidrogenofosfato de disodio/dihidrogenofosfato de potasio de color verde se prepara gravimétricamente utilizando reactivos de gran calidad en un laboratorio de calibración registrado. Su valor de pH de 7,00 a 20°C se mide siguiendo un método de calibración de 5 puntos, utilizando un electrodo de vidrio combinado. La medición se realiza según la norma DIN 19268 utilizando disoluciones tampón de referencia conformes a DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur y USP. Su valor de pH depende en gran medida de la temperatura y, por lo tanto, debe mantenerse una temperatura constante durante su uso.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
La disolución tampón debe utilizarse como patrón de calibración para instrumentos de medición de pH o electrodos de pH y como control para medir el valor de pH de las disoluciones.
Features and Benefits
  • Medida y cualificada en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Directamente compatibles con el patrón de referencia secundario del NIST y el patrón de referencia primario certificado por PTB
  • Disolución lista para usar
  • Disponible en una botella de plástico precintada para evitar su contaminación
  • Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
  • La etiqueta del producto sigue la Guía ISO 31 y contiene información sobre el número de pedido, la descripción del artículo, el número de lote, los datos de seguridad y la fecha de caducidad
  • Material de embalaje sometido a estudios de estabilidad completos según la Guía ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.990021.094601.99003
format
mixture
format
mixture
format
-
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución tampón
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf