Saltar a
1.00013
Acetona
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Sinónimos:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
EC Index Number:
200-662-2
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La acetona se utiliza como disolvente en una variedad de procesos de producción farmacéutica, como el recubrimiento de comprimidos, la granulación y la producción de microesferas. También se aplica como disolvente o codisolvente en formulaciones de aplicación tópica.
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.000141.07021PHR1219
Acetona EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
Acetona
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, NF, JPE, Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to USP 1006801
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetona
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..