Saltar a
H-166
11-Nor-9beta-hydroxyhexahydrocannabinol (11-Nor-9beta-HHC) solution
1 mg/mL (Acetonitrile (Degas)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
(-)-9-Nor-9β-hydroxyhexahydrocannabinol, (6aR,9R,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6-dimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1,9-diol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
318.45
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Acetonitrile (Degas))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
H-166-1ML04065269297918