Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC1=CC(O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
InChI key
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
General description
El cannabigerol es un fitocannabinoide no psicotrópico que pertenece a la clase de compuestos terpenofenólicos C21.
Application
- Cuantificación de los cannabinoides en material vegetal de cannabis mediante cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC) - detector de matriz de diodos (DAD)
- Desarrollo y validación de un método de HPLC para identificar y cuantificar 11 cannabinoides en diferentes variedades de materiales vegetales de cannabis
- Determinación de ocho cannabinoides en muestras de cáñamo recreativas y forenses utilizando cromatografía de líquidos a alta presión de fase inversa (RP-HPLC) en combinación con detector UV
- Extracción de nueve cannabinoides de muestras de alimentos sólidos y líquidos que contienen semillas, aceite y harina de cáñamo como ingredientes seguida de su análisis mediante cromatografía de líquidos-ionización por electrospray-espectrometría de masas Qtrap en tándem LC/ESI‐QTRAP‐ MS/MS
- Determinación mediante cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC)-detección UV de los principales cannabinoides en 13 muestras de aceite de semilla de cáñamo disponibles comercialmente
- Análisis simultáneo de cinco cannabinoides principales y sus metabolitos en muestras de orina y plasma humanas mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento acoplada a espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS)
Features and Benefits
- Totalmente caracterizado bajo la acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Acompañado de un Certificado Integral de Análisis (CoA) con datos sobre estabilidad, homogeneidad, precisión de concentración, incertidumbre y trazabilidad
- Rigurosamente probada mediante estudios de estabilidad en tiempo real para garantizar la precisión y la vida útil
- Preparada gravimétricamente utilizando balanzas de precisión cualificadas para garantizar una incertidumbre mínima
- Sellada a la llama bajo argón en ampollas para una vida útil prolongada
- Se ofrece en un práctico formato exento de DEA para mejorar la eficiencia del laboratorio
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C-141-1ML | 04061833449905 |