Saltar a
SYNC291925
Synthware graduated concentrator tube
25 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware C291925, glass concentrator tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS19/22
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C291925
capacity
25 mL
General description
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNT230015SYNC291910SYNT230012
capacity
25 mL
capacity
-
capacity
10 mL
capacity
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
material
colorless tube, glass tube
material
V-bottom bottom, colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
V-bottom bottom, colorless tube, glass tube
manufacturer/tradename
Synthware C291925
manufacturer/tradename
Synthware T230015
manufacturer/tradename
Synthware C291910
manufacturer/tradename
Synthware T230012
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SYNC291925-1EA04061832190983