Merck
Passer à
T9026
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
mouse monoclonal, DM1A
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-α-tubuline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DM1A, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
4683
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps monoclonal anti-α-tubuline antibody produced in mouse, clone DM1A, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
enhanced validation
independent ( antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts, western blot: 1:500 using human or chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
Le gène de l'α-tubuline, également appelée tubuline α 4a (TUBA4A), se situe sur le chromosome humain 2q35. Ce gène encode un membre de la famille des α-tubulines comportant 448 acides aminés. TUBA4A appartient à la sous-famille des tubulines, constituant majeur des microtubules. La sous-unité α de la tubuline a un poids moléculaire de 50 000 Da.
L'anticorps monoclonal anti-α-tubuline (souris, isotype IgG1) est dérivé de l'hybridome DM1A produit par la fusion de cellules de myélome de souris et de splénocytes de souris BALB/c immunisées. Des microtubules purifiés à partir de cerveau de poulet ont été utilisés comme immunogène. L'isotype est déterminé par immunodiffusion double à l'aide de réactifs d'isotypage d'anticorps monoclonaux de souris (référence ISO2). Ce produit est un anticorps monoclonal anti-α-tubuline purifié à la protéine A et conjugué à l'isothiocyanate de fluorescéine, isomère I. Il est purifié par chromatographie d'exclusion stérique et ne contient pas de FITC libre détectable. L'anticorps monoclonal de souris anti-α-tubuline reconnaît de façon spécifique un épitope dans la partie carboxy-terminale de l'α-tubuline. Il détecte l'α-tubuline chez l'homme, le singe, les bovins, le poulet, la chèvre, la souris, le rat, la gerbille, le hamster, le rat-kangourou, les amphibiens, l'oursin, le trypanosome, la levure, les champignons et le tabac.
Immunogen
microtubules du cerveau d′embryons de poulet.
Application
L'anticorps monoclonal anti-α-tubuline produit chez la souris a également été utilisé dans l'analyse par western blotting et l'analyse d'expression de protéines.
L'anticorps monoclonal anti-α-tubuline produit chez la souris a également été utilisé dans la détection de l'α-tubuline :
  • dans les lignées cellulaires humaines d'ostéosarcome et de cancer du sein par western blotting
  • dans les cellules HeLa par microscopie à immunofluorescence
  • pour l'immunocoloration
  • pour la détection immunohistochimique dans les embryons de Xenopus
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps anti-alpha-tubuline est spécifique pour l'α-tubuline dans les analyses par immunoblotting et peut être utilisé pour déterminer la localisation de l'α-tubuline dans les cellules en culture ou les coupes de tissus. Cet anticorps présente une forte réaction sur des fibroblastes de poulet.
Cet anticorps est spécifique pour l′α-tubuline dans les analyses par immunoblotting et peut être utilisé pour déterminer la localisation de l′α-tubuline dans les cellules en culture ou les coupes de tissus. Cet anticorps présente une forte réaction sur des fibroblastes de poulet.
Un lien a été établi entre une mutation du gène de la tubuline α 4a (TUBA4A) et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
L'α/β-tubuline est l'élément de base des microtubules. Ces structures filamenteuses intracellulaires en forme de cylindres creux sont présentes dans pratiquement toutes les cellules eucaryotes. L'assemblage spontané des α- et β-tubulines forme la structure des microtubules polaires, formés de chaînes linéaires composées de paires d'α-tubuline et de β-tubuline orientées dans la même direction. Les microtubules sont des éléments structurels et mobiles impliqués dans la mitose, le transport intracellulaire, la motilité des cils et flagelles et la génération ainsi que le maintien de la forme cellulaire. L'α/β-tubuline et la γ-tubuline sont membres de la superfamille de protéines tubulines. L'α/β-tubuline constitue un hétérodimère composé d'une chaîne d'α-tubuline et d'une chaîne de β-tubuline ; chaque sous-unité a un poids moléculaire de 55 kDa et les deux ont une séquence considérablement homologue.
Preparation Note
En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C.
Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité durant un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T5168T5293F2168
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
species reactivity
Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
clone
DM1A, monoclonal
clone
B-5-1-2, monoclonal
clone
2-28-33, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
    1 answer
    1. The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain.  This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.